missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cannflavin A, TRC

Artikelnummer. 30345530
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30345530 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30345530 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17539810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cannflavin A
CAS 76735-57-4
Molekylær formel C26 H30 O6
Mængde 10 mg
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 6-(3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, (E)-, 4H-1-Benzopyran-4-one, 6-[(2E)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)- (9CI), 6-[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Cannaflavin A, Cannflavin A, Canniflavone 2, 4H-1-Benzopyran-4-one, 6-[(2E)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, (E)-6-(3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 6-[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one (9CI)
InChI formel InChI=1S/C26H30O6/c1-15(2)6-5-7-16(3)8-10-18-20(28)13-24-25(26(18)30)21(29)14-22(32-24)17-9-11-19(27)23(12-17)31-4/h6,8-9,11-14,24-25,27-28,30H,5,7,10H2,1-4H3/b16-8+
SMIL COc1cc(ccc1O)C2=CC(=O)C3C(O2)C=C(O)C(=C3O)C\C=C(/C)\CCC=C(C)C
IUPAC navn 6-[(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienyl]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4a,8a-dihydrochromen-4-one
Molekylvægt (g/mol) 438.5128
Formel vægt 438.2042
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.