Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Cannabigerol
Artikelnummer. 18045302
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18045302 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18045302 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3021/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2420.00 DKK
    2287.95 DKK / 10mg
    Spare 132.05 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cannabinoid receptor partial agonist
Cannabigerol is a partial agonist of CB2 and CB1 receptors (Ki values are 337 and 440 nM respectively). Also exhibits α2-adrenoceptor agonist activity (EC50 = 0.2 nM in mouse brain membranes).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl)-5-pentyl-1,3-benzenediol
CAS 25654-31-3
Mængde 10 mg
Mål Non-selective Cannabinoid Receptor Agonists
Molekylær formel C21H32O2
Renhed 95%