Få mere at vide
behr Labor-Technik™ HDPE, beholder med skruelåg og UN-godkendelse
Artikelnummer. 10762001
Kapacitet (metrisk):
25 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10762001
Brand: behr Labor-Technik™ B00177004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse dåser til en række forskellige formål. behr Labor-Technik™ Beholdere er ideelle til transport og opbevaring af farlige stoffer. Fås i en række størrelser.
  • Hvide højdensitets polyethylenbeholdere
  • FN-certificeret
  • Påskruet låg
  • Velegnet til farligt gods
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 6,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 25 L
Certificeringer/compliance FN-certificeret
Lukningsfarve Sort
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Skruelåg
Farve Hvid
Oversigt PE dunk 25 L, hvid
Til brug med (applikation) Til transport og opbevaring af farligt gods
Inkluderer Skruelåg
Materiale HDPE
nr. pr. sag 1 hv.
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Dåse