Få mere at vide
R&D Systems™ Canine Tie-2 (XP_005626754.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18452130
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18452130 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18452130 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3192
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5560.00 DKK
    5256.30 DKK / 10µg
    Spare 303.70 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene Tie-2
Adgangsnummer XP_005626754.1
Gen-id (Entrez) 7010
Gene Alias angiopoietin-1 receptor, CD202B, CD202b antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, hTIE2, p140 TEK, soluble TIE2 variant 1, soluble TIE2 variant 2, TEK, TEK tyrosine kinase, endothelial, Tie2, TIE-2, TIE2CD202b, Tunica interna endothelial cell kinase, Tyrosine-protein kinase receptor TEK, Tyrosine-protein kinase receptor TIE-2, venous malformations, multiple cutaneous and mucosal, VMCM, VMCM1
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Canine
Mængde 10 μg