Få mere at vide
R&D Systems™ Canine CD47 (NP_001074190.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18471170
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18471170 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18471170 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3119
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2620.00 DKK
    2478.00 DKK / 10µg
    Spare 142.00 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001074190.1
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Canine
Mængde 10 μg