missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Canertinib dihydrochlorid, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 17555565 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17555565 250 mg
17545565 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17555565 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 468932500
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kemiske identifikatorer

CAS 289499-45-2
Molekylær formel C24 H25 Cl F N5 O3 · 2 H Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Canertinib dihydrochlorid
Mængde 250 mg
Formel vægt 558.87
MDL nummer MFCD09954112
Fysisk form Pulver
Farve Hvid til beige
Renhed ≥97,5 %
InChI nøgle JZZFDCXSFTVOJY-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl.Cl.FC1=CC=C(NC2=C3C=C(NC(=O)C=C)C(OCCCN4CCOCC4)=CC3=NC=N2)C=C1Cl
IUPAC navn N-{4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazolin-6-yl}prop-2-enamide dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 558.86
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.