Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Canertinib dihydrochloride
Beskrivelse
Canertinib dihydrochloride is a potent EGFR kinase inhibitor (IC50 = 7.4 nM). Blocks autophosphorylation of erbB2. Inhibits growth of A431 tumor xenografts in mice. Cell permeable.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-6-quinazolinyl]-2-propenamide dihydrochloride |
| CAS | 289499-45-2 |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylær formel | C24H25ClFN5O3.2HCl |
| Formel vægt | Observed MW: 558.86 |