Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Candesartan
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001557
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001557 10 mg
30001575 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30001557 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4791/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
AT1 receptor antagonist
Angiotensin II receptor 1 (AT1) antagonist (IC50 values are 1.12 and 2.86 nM in bovine adrenal cortex and rabbit aorta, respectively). Exhibits antihypertensive effects in animal models. Also available as a prodrug, candesartan cilexetil (Cat. No. 4792).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139481-59-7
Molekylær formel C24H20N6O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Candesartan
Mængde 10 mg
Formel vægt 440.45
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 440.463