missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Candesartan Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30137298
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137298 25 mg
30003347 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137298 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17559525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 139481-69-9
Molekylær formel C25 H22 N6 O3
Molekylvægt (g/mol) 454.4806
Synonym 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-ethoxy-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, methyl ester, 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, methyl ester (9CI), Methyl 1-[(2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxybenzimidazole-7-carboxylate, Methyl 2-ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]benzimidazole-7-carboxylate, Candesartan Cilexetil Imp. I (EP)
IUPAC navn methyl 2-ethoxy-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]benzimidazole-4-carboxylate
SMIL CCOc1nc2cccc(C(=O)OC)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Candesartan Methyl Ester
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C25H22N6O3/c1-3-34-25-26-21-10-6-9-20(24(32)33-2)22(21)31(25)15-16-11-13-17(14-12-16)18-7-4-5-8-19(18)23-27-29-30-28-23/h4-14H,3,15H2,1-2H3,(H,27,28,29,30)
Formel vægt 454.1753
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.