Få mere at vide
Candesartan, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458418
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16458418 10 mg
16424307 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16458418 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0205
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
MedChemExpress Candesartan is an angiotensin II receptor antagonist with IC50 of 0.26 nM.
Candesartan is an angiotensin II receptor antagonist with IC50 of 0.26 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Candesartan
CAS 139481-59-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H20N6O3
Mængde 10 mg
Synonym CV 11974
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (227.04 mM)
SMIL O=C(C1=C2C(N=C(OCC)N2CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4C5=NNN=N5)C=C3)=CC=C1)O
Molekylvægt (g/mol) 440.45
Formel vægt 440.45
Procent renhed 98.5%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation