missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Candesartan Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Candesartan ethyl ester |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H24N6O3/c1-3-34-25(33)21-10-7-11-22-23(21)32(26(27-22)35-4-2)16-17-12-14-18(15-13-17)19-8-5-6-9-20(19)24-28-30-31-29-24/h5-15H,3-4,16H2,1-2H3,(H,28,29,30,31) |
| Formel vægt | 468.191 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?