Få mere at vide
Candesartan-d4, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200099198
Encompass_Preferred
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Artikelnummer. 16480818
Brand: Medchem Express HYB0205S
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
MedChemExpress Candesartan D4 (CV-11974 D4) is the deuterium labeled Candesartan, which is an angiotensin II receptor antagonist.
Candesartan D4 (CV-11974 D4) is the deuterium labeled Candesartan, which is an angiotensin II receptor antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Candesartan-d4
CAS 1346604-70-3
Renhedsgrad noter Research
Fysisk form Solid
Molekylær formel C24H16D4N6O3
Farve White
Synonym CV-11974-d4
SMIL [2H]C1=C(CN2C(C(C(O)=O)=CC=C3)=C3N=C2OCC)C([2H])=C([2H])C(C4=CC=CC=C4C5=NNN=N5)=C1[2H]
Molekylvægt (g/mol) 444.48
Mængde 5 mg
Formel vægt 444.48
Procent renhed 98.85%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.