Få mere at vide
Candesartan-d4, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480818
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16480818 5 mg
16468418 10 mg
16412089 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16480818 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0205S
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Candesartan D4 (CV-11974 D4) is the deuterium labeled Candesartan, which is an angiotensin II receptor antagonist.
Candesartan D4 (CV-11974 D4) is the deuterium labeled Candesartan, which is an angiotensin II receptor antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Candesartan-d4
CAS 1346604-70-3
Renhedsgrad noter Research
Fysisk form Solid
Molekylær formel C24H16D4N6O3
Farve White
Synonym CV-11974-d4
SMIL [2H]C1=C(CN2C(C(C(O)=O)=CC=C3)=C3N=C2OCC)C([2H])=C([2H])C(C4=CC=CC=C4C5=NNN=N5)=C1[2H]
Molekylvægt (g/mol) 444.48
Mængde 5 mg
Formel vægt 444.48
Procent renhed 98.85%