Få mere at vide
Candesartan-d4, MedChemExpress
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Beskrivelse
Candesartan D4 (CV-11974 D4) is the deuterium labeled Candesartan, which is an angiotensin II receptor antagonist.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Candesartan-d4 |
| CAS | 1346604-70-3 |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Fysisk form | Solid |
| Molekylær formel | C24H16D4N6O3 |
| Farve | White |
| Synonym | CV-11974-d4 |
| SMIL | [2H]C1=C(CN2C(C(C(O)=O)=CC=C3)=C3N=C2OCC)C([2H])=C([2H])C(C4=CC=CC=C4C5=NNN=N5)=C1[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 444.48 |
| Mængde | 1 mg |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.