missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Candesartan Cilexetil, TRC

Artikelnummer. 30007960
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007960 1 g
18021950 50 mg
18041050 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30007960 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1755801G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 145040-37-5
Molekylær formel C33 H34 N6 O6
Molekylvægt (g/mol) 610.66
Synonym Candesartan Cilexetil, 2-Ethoxy-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, (±)-2-Ethoxy-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, (±)-1-Hydroxyethyl 2-ethoxy-1-[p-(o-1H-tetrazol-5-ylphenyl)l]-7-benzimidazolecarboxylate, cyclohexyl carbonate (ester), 1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl 2-ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]benzimidazole-7-carboxylate, 2-Ethoxy-1-[(2'-(1H-tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-yl)methyl]-7-benzimidazolecarboxylic acid 1-(cyclohexyloxycarbonyloxy)ethyl ester, Atacand, Blopress, Candesartan cilexetil, TCV 116, TCY 116
IUPAC navn 1-cyclohexyloxycarbonyloxyethyl 2-ethoxy-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]benzimidazole-4-carboxylate
SMIL CCOc1nc2cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC3CCCCC3)c2n1Cc4ccc(cc4)c5ccccc5c6nnn[nH]6

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Candesartan cilexetil
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C33H34N6O6/c1-3-42-32-34-28-15-9-14-27(31(40)43-21(2)44-33(41)45-24-10-5-4-6-11-24)29(28)39(32)20-22-16-18-23(19-17-22)25-12-7-8-13-26(25)30-35-37-38-36-30/h7-9,12-19,21,24H,3-6,10-11,20H2,1-2H3,(H,35,36,37,38)
Formel vægt 610.254
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.