missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Candesartan Cilexetil Methoxy Analog, TRC

Artikelnummer. 30348229
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30348229 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30348229 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1755851MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Candesartan Cilexetil Methoxy Analogue
CAS 1026042-12-5
Molekylær formel C32 H32 N6 O6
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C32H32N6O6/c1-20(43-32(40)44-23-9-4-3-5-10-23)42-30(39)26-13-8-14-27-28(26)38(31(33-27)41-2)19-21-15-17-22(18-16-21)24-11-6-7-12-25(24)29-34-36-37-35-29/h6-8,11-18,20,23H,3-5,9-10,19H2,1-2H3,(H,34,35,36,37)
SMIL COc1nc2cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC3CCCCC3)c2n1Cc4ccc(cc4)c5ccccc5c6nnn[nH]6
IUPAC navn 1-cyclohexyloxycarbonyloxyethyl 2-methoxy-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]benzimidazol-4-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 596.63
Formel vægt 596.2383
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.