missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Candesartan Cilexetil Methoxy Analog, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Candesartan Cilexetil Methoxy Analogue |
| CAS | 1026042-12-5 |
| Molekylær formel | C32 H32 N6 O6 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H32N6O6/c1-20(43-32(40)44-23-9-4-3-5-10-23)42-30(39)26-13-8-14-27-28(26)38(31(33-27)41-2)19-21-15-17-22(18-16-21)24-11-6-7-12-25(24)29-34-36-37-35-29/h6-8,11-18,20,23H,3-5,9-10,19H2,1-2H3,(H,34,35,36,37) |
| SMIL | COc1nc2cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC3CCCCC3)c2n1Cc4ccc(cc4)c5ccccc5c6nnn[nH]6 |
| IUPAC navn | 1-cyclohexyloxycarbonyloxyethyl 2-methoxy-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]benzimidazol-4-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 596.63 |
| Formel vægt | 596.2383 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?