Få mere at vide
Candesartan Cilexetil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481866
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16481866 500 mg
16451689 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16481866 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17505
MedChemExpress Candesartan Cilexetil (TCV-116) is an angiotensin II receptor antagonist used mainly for the treatment of hypertension.
Candesartan Cilexetil (TCV-116) is an angiotensin II receptor antagonist used mainly for the treatment of hypertension.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Candesartan Cilexetil
CAS 145040-37-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C33H34N6O6
Mængde 500 mg
Synonym TCV-116
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (81.88 mM)
SMIL O=C(C1=C2C(N=C(OCC)N2CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4C5=NNN=N5)C=C3)=CC=C1)OC(OC(OC6CCCCC6)=O)C
Molekylvægt (g/mol) 610.66
Formel vægt 610.66
Procent renhed 99.92%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation