Få mere at vide
Candesartan Cilexetil-d11, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Candesartan Cilexetil-d11 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H34N6O6/c1-3-42-32-34-28-15-9-14-27(31(40)43-21(2)44-33(41)45-24-10-5-4-6-11-24)29(28)39(32)20-22-16-18-23(19-17-22)25-12-7-8-13-26(25)30-35-37-38-36-30/h7-9,12-19,21,24H,3-6,10-11,20H2,1-2H3,(H,35,36,37,38)/i4D2,5D2,6D2,10D2,11D2,24D |