Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Candesartan cilexetil |
| CAS | 145040-37-5 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | C33H34N6O6 |
| Formel vægt | 610.67 |
| InChI nøgle | GHOSNRCGJFBJIB-UHFFFAOYNA-N |
| SMIL | CCOC1=NC2=CC=CC(C(=O)OC(C)OC(=O)OC3CCCCC3)=C2N1CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C1=NNN=N1 |
| IUPAC navn | 1-{[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy}ethyl 2-ethoxy-1-{[2'-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl}-1H-1,3-benzodiazole-7-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 610.67 |
Sikkerhed og håndtering
- Candesartan cilexetil
- Advarsel
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Candesartan cilexetil