missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Candesartan Acyl-Glucuronide, TRC

Artikelnummer. 30346887
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30346887 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30346887 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1756051MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Candesartan Acyl-Glucuronide
CAS 180603-77-4
Molekylær formel C30H28N6O9
Mængde 1 mg
Synonym 1-[2-Ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylateβ-D-Glucopyranuronic Acid
InChI formel InChI=1S/C30H28N6O9/c1-2-43-30-31-20-9-5-8-19(28(42)45-29-24(39)22(37)23(38)25(44-29)27(40)41)21(20)36(30)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)26-32-34-35-33-26/h3-13,22-25,29,37-39H,2,14H2,1H3,(H,40,41)(H,32,33,34,35)/t22-,23-,24+,25?,29-/m0/s1
SMIL O=C(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O1)C2=CC=CC3=C2N(CC4=CC=C(C5=CC=CC=C5C6=NN=NN6)C=C4)C(OCC)=N3
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6S)-6-((1-((2'-(1H-tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-ethoxy-1H-benzo[d]imidazole-7-carbonyl)oxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 616.58
Formel vægt 616.19
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.