Få mere at vide
Cancer-Targeting Compound 1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483309
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16483309 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16483309 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00300
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
MedChemExpress Cancer-Targeting Compound 1 is used in the research of hormone-​related cancer, extracted from patent WO 2008021331 A2.
Cancer-Targeting Compound 1 is used in the research of hormone-​related cancer, extracted from patent WO 2008021331 A2.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cancer-Targeting Compound 1
CAS 1007581-62-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H13N3O2S
Mængde 1 mg
SMIL N#CC1=CC=C(C2=CSC(N3C(OCC3(C)C)=O)=N2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 299.35
Formel vægt 299.35
Procent renhed 98.37%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death