Få mere at vide
Cadence Science™ Kræftimplantatnål
Artikelnummer. p-4394232
Tykkelse:
11 ga
Artikelnummer. 17129548
Brand: Cadence Science™ 7928
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Nål giver en enkel procedure til at opnå og implantere tumorøse vævsceller under huden på forsøgsdyr til observation, mens et sterilt felt bevares
  • Todelt nålesæt
  • Består af skarp spids ydre kanyle i rustfrit stål og stump obturator i rustfrit stål, som rager 3,2 mm ud over nålespidsen
Tekniske data
Til brug med (applikation) Indhent og implanter tumorvævsceller under huden på forsøgsdyr
Type Kræftimplantatnål
Materiale Rustfrit stål
Størrelse Standard
Tykkelse 11 ga
Længde (engelsk) 3,25 tommer.
Længde (metrisk) 8.25 cm