Få mere at vide
Cadence Science™ Kræftimplantatnål
Artikelnummer. 17129548
Skift visning
Tykkelse:
11 ga
Artikelnummer. Tykkelse
17129548 11 ga
1 options
Artikelnummer. 17129548 Leverandør Cadence Science™ Leverandørnr. 7928
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Nål giver en enkel procedure til at opnå og implantere tumorøse vævsceller under huden på forsøgsdyr til observation, mens et sterilt felt bevares
  • Todelt nålesæt
  • Består af skarp spids ydre kanyle i rustfrit stål og stump obturator i rustfrit stål, som rager 3,2 mm ud over nålespidsen
Tekniske data
Til brug med (applikation) Indhent og implanter tumorvævsceller under huden på forsøgsdyr
Type Kræftimplantatnål
Materiale Rustfrit stål
Størrelse Standard
Tykkelse 11 ga
Længde (engelsk) 3,25 tommer.
Længde (metrisk) 8.25 cm