Få mere at vide
Canagliflozin Furanose Form (Mixture of Anomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Canagliflozin Furanose Form (Mixture of Anomers) |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H25FO5S/c1-13-2-3-15(23-21(28)22(29)24(30-23)19(27)12-26)10-16(13)11-18-8-9-20(31-18)14-4-6-17(25)7-5-14/h2-10,19,21-24,26-29H,11-12H2,1H3/t19-,21-,22-,23-,24+/m0/s1 |
| Formel vægt | 444.1407 |