missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Canadine, TRC

Artikelnummer. 30345653
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30345653 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30345653 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC175175100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tetrahydroberberine (Canadine)
CAS 522-97-4
Molekylær formel C20 H21 N O4
Mængde 100 mg
Synonym 6H-Benzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]quinolizine, 5,8,13,13a-tetrahydro-9,10-dimethoxy-, Berberine, 9-deoxy-16,17-dihydro- (6CI), Berbine, 9,10-dimethoxy-2,3-(methylenedioxy)- (7CI,8CI), (±)-Canadine, (±)-Tetrahydroberberine, Berberine, tetrahydro-, Canadine, NSC 36351, NSC 94918, Tetrahydroberberine, Tetrahydroumbellatine, Xanthopuccine, dl-Canadine, dl-Tetrahydroberberine
InChI formel InChI=1S/C20H21NO4/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2/h3-4,8-9,16H,5-7,10-11H2,1-2H3
SMIL COc1ccc2CC3N(CCc4cc5OCOc5cc34)Cc2c1OC
IUPAC navn 16,17-dimethoxy-5,7-dioxa-13-azapentacyclo[11.8.0.02,10.04,8.015,20]henicosa-2,4(8),9,15(20),16,18-hexaene
Molekylvægt (g/mol) 339.385
Formel vægt 339.1471
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.