Få mere at vide
Canadine, Mikromol™
Artikelnummer. 30049655
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049655 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049655 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3085.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Canadine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydroberberine (Canadine)
CAS 522-97-4
Analyt- eller komponentnavne Tetrahydroberberine (Canadine)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H21 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 6H-Benzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]quinolizine, 5,8,13,13a-tetrahydro-9,10-dimethoxy-, Berberine, 9-deoxy-16,17-dihydro- (6CI), Berbine, 9,10-dimethoxy-2,3-(methylenedioxy)- (7CI,8CI), Berberine, tetrahydro-, Canadine, NSC 36351, NSC 94918, Tetrahydroberberine, Tetrahydroumbellatine, Xanthopuccine, dl-Canadine, dl-Tetrahydroberberine, (+/-)-Canadine, (+/-)-Tetrahydroberberine
InChI formel InChI=1S/C20H21NO4/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2/h3-4,8-9,16H,5-7,10-11H2,1-2H3
SMIL COc1ccc2CC3N(CCc4cc5OCOc5cc34)Cc2c1OC
Molekylvægt (g/mol) 339.38
Mængde 100 mg
Formel vægt 339.1471 g/mol