Få mere at vide
Canada Terpene Mixture 2 2500 μg/ml i isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324344
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324344 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324344 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09001088IP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caryophyllene Oxide∣Eucalyptol (1,8-Cineole)
CAS 1139-30-6, 470-82-6
Analyt- eller komponentnavne Caryophyllene Oxide∣Eucalyptol (1,8-Cineole)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Isopropanol
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Caryophyllene Oxide 2500 μg/mL∣Eucalyptol (1,8-Cineole) 2500 μg/mL