Få mere at vide
Canada Terpene Mixture 2 2500 μg/ml i isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322841
Skift visning
Mængde:
5 x 1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322841 5 x 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30322841 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGS09001089IP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caryophyllene Oxide∣Eucalyptol (1,8-Cineole)
CAS 1139-30-6, 470-82-6
Analyt- eller komponentnavne Caryophyllene Oxide∣Eucalyptol (1,8-Cineole)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Isopropanol
Mængde 5 x 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Caryophyllene Oxide 2500 μg/mL∣Eucalyptol (1,8-Cineole) 2500 μg/mL