Få mere at vide
Canada Terpene Mixture 1 2500 μg/mL in Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315346
Skift visning
Mængde:
5 x 1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315346 5 x 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315346 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGS09001087HE
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Isopulegol∣(-)-Trans-Caryophyllene∣(+)-Limonene∣(1S)-(-)-beta-Pinene∣(cis + trans)-Nerolidol∣4-Cymene∣alpha-(-)-Bisabolol∣alpha-Humulene∣alpha-Terpinene∣beta-Ocimene∣Camphene∣Delta-3-Carene∣DL-alpha-Pinene∣DL-Linalool∣gamma-Terpinene∣Geraniol∣Guaiol∣Myrcene∣Terpinolene
CAS 89-79-2, 87-44-5, 5989-27-5, 18172-67-3, 7212-44-4, 99-87-6
Analyt- eller komponentnavne (-)-Isopulegol∣(-)-Trans-Caryophyllene∣(+)-Limonene∣(1S)-(-)-beta-Pinene∣(cis + trans)-Nerolidol∣4-Cymene∣alpha-(-)-Bisabolol∣alpha-Humulene∣alpha-Terpinene∣beta-Ocimene∣Camphene∣Delta-3-Carene∣DL-alpha-Pinene∣DL-Linalool∣gamma-Terpinene∣Geraniol∣Guaiol∣Myrcene∣Terpinolene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Hexane
Mængde 5 x 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) (-)-Isopulegol 2500 μg/mL∣(-)-Trans-Caryophyllene 2500 μg/mL∣(+)-Limonene 2500 μg/mL∣(1S)-(-)-beta-Pinene 2500 μg/mL∣(cis + trans)-Nerolidol 2500 μg/mL∣4-Cymene 2500 μg/mL∣alpha-(-)-Bisabolol 2500 μg/mL∣alpha-Humulene 2500 μg/mL∣alpha-Terpinene 2500 μg/mL∣beta-Ocimene 2500 μg/mL∣Camphene 2500 μg/mL∣Delta-3-Carene 2500 μg/mL∣DL-alpha-Pinene 2500 μg/mL∣DL-Linalool 2500 μg/mL∣gamma-Terpinene 2500 μg/mL∣Geraniol 2500 μg/mL∣Guaiol 2500 μg/mL∣Myrcene 2500 μg/mL∣Terpinolene 2500 μg/mL