Learn More
Canada Residual Solvents Blanding 1046 5000 μg/ml i triacetin, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| CAS | 71-23-8, 78-92-2, 78-93-3, 64-19-7, 108-21-4, 67-64-1 |
| Mængde | 1 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Triacetin |