Learn More
Canada Residual Gases Mixture 2000 μg/mL in Dimethyl Sulfoxide, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30323256
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
Product Code. Quantity Unit Size
30323256 1 mL 1mL
1 options
Product Code. 30323256 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREGA09001048DS
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 75-28-5, 106-97-8, 74-98-6
Quantity 1 mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Dimethyl Sulfoxide
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.