Få mere at vide
Canada Pesticide Mixture 6 ver. 2 500-2000 μg/mL in Toluene:Isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kinoprene∣Methoprene |
| CAS | 42588-37-4, 40596-69-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Kinoprene∣Methoprene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Isooctane/Toluene |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Kinoprene 500 μg/mL∣Methoprene 2000 μg/mL |