Få mere at vide
Canada Pesticide Mixture 5 ver. 2 3000 μg/ml i Ethylacetat, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxamyl∣Spiromesifen |
| CAS | 23135-22-0, 283594-90-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Oxamyl∣Spiromesifen |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Ethylacetat |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Oxamyl 3000 μg/mL∣Spiromesifen 3000 μg/mL |