Få mere at vide
Canada Pesticide Mixture 4 ver. 2 20-500 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acequinocyl∣alpha-Endosulfan∣Benzovindiflupyr∣beta-Endosulfan∣Bifenazate∣Cyfluthrin∣Deltamethrin∣Endosulfan-sulfate∣Fenoxycarb∣Fenpyroximate (E/Z Mix)∣Fenvalerate∣Permethrin∣Quintozene∣Thiophanate-methyl |
| CAS | 57960-19-7, 959-98-8, 1072957-71-1, 33213-65-9, 149877-41-8, 68359-37-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acequinocyl∣alpha-Endosulfan∣Benzovindiflupyr∣beta-Endosulfan∣Bifenazate∣Cyfluthrin∣Deltamethrin∣Endosulfan-sulfate∣Fenoxycarb∣Fenpyroximate (E/Z Mix)∣Fenvalerate∣Permethrin∣Quintozene∣Thiophanate-methyl |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Bifenazate 19.89 μg/mL∣Fenpyroximate (E/Z Mix) 19.97 μg/mL∣Fenoxycarb 20.04 μg/mL∣Benzovindiflupyr 20.1 μg/mL∣Quintozene 20.11 μg/mL∣Acequinocyl 30.05 μg/mL∣Thiophanate-methyl 49.97 μg/mL∣Endosulfan-sulfate 50.49 μg/mL∣beta-Endosulfan 50.64 μg/mL∣Fenvalerate 100.3 μg/mL∣alpha-Endosulfan 202 μg/mL∣Cyfluthrin 202 μg/mL∣Deltamethrin 503.6 μg/mL∣Permethrin 503.6 μg/mL |