Få mere at vide
Canada pesticidblanding 3 100 ug/ml i toluen, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327972
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327972 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327972 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09001042TO
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acequinocyl∣Azadirachtin A∣Azoxystrobin∣Carbaryl∣Clofentezine∣Clothianidin∣Cyantraniliprole∣Dodemorph∣Fluopyram∣Hexythiazox∣Pyrethrins∣Quintozene∣Tebufenozide∣Teflubenzuron
CAS 57960-19-7, 11141-17-6, 131860-33-8, 63-25-2, 74115-24-5, 210880-92-5
Analyt- eller komponentnavne Acequinocyl∣Azadirachtin A∣Azoxystrobin∣Carbaryl∣Clofentezine∣Clothianidin∣Cyantraniliprole∣Dodemorph∣Fluopyram∣Hexythiazox∣Pyrethrins∣Quintozene∣Tebufenozide∣Teflubenzuron
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Toluen
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Acequinocyl 100 μg/mL∣Azadirachtin A 100 μg/mL∣Azoxystrobin 100 μg/mL∣Carbaryl 100 μg/mL∣Clofentezine 100 μg/mL∣Clothianidin 100 μg/mL∣Cyantraniliprole 100 μg/mL∣Dodemorph 100 μg/mL∣Fluopyram 100 μg/mL∣Hexythiazox 100 μg/mL∣Pyrethrins 100 μg/mL∣Quintozene 100 μg/mL∣Tebufenozide 100 μg/mL∣Teflubenzuron 100 μg/mL