Få mere at vide
Canada Pesticide Mixture 2A 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322890
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322890 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30322890 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000478AL
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acephate∣Allethrin∣alpha-Endosulfan∣beta-Endosulfan∣Bifenthrin∣Buprofezin∣Chlorfenapyr∣Chlorpyrifos∣Coumaphos∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Cyprodinil∣Deltamethrin∣Endosulfan-sulfate∣Etofenprox∣Etoxazole∣Etridiazole∣Fenoxycarb∣Fensulfothion∣Fenvalerate∣Fipronil∣Fludioxonil∣Iprodione∣Kinoprene∣Kresoxim-methyl∣Methoprene∣Mevinphos∣MGK 264∣Permethrin∣Phenothrin∣Pirimicarb∣Prallethrin∣Propiconazole∣Pyraclostrobin∣Pyridaben∣Resmethrin∣Tetramethrin∣Trifloxystrobin
CAS 30560-19-1, 584-79-2, 959-98-8, 33213-65-9, 82657-04-3, 69327-76-0
Analyt- eller komponentnavne Acephate∣Allethrin∣alpha-Endosulfan∣beta-Endosulfan∣Bifenthrin∣Buprofezin∣Chlorfenapyr∣Chlorpyrifos∣Coumaphos∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Cyprodinil∣Deltamethrin∣Endosulfan-sulfate∣Etofenprox∣Etoxazole∣Etridiazole∣Fenoxycarb∣Fensulfothion∣Fenvalerate∣Fipronil∣Fludioxonil∣Iprodione∣Kinoprene∣Kresoxim-methyl∣Methoprene∣Mevinphos∣MGK 264∣Permethrin∣Phenothrin∣Pirimicarb∣Prallethrin∣Propiconazole∣Pyraclostrobin∣Pyridaben∣Resmethrin∣Tetramethrin∣Trifloxystrobin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Acephate 100 μg/ml∣Allethrin 100 μg/ml∣alpha-Endosulfan 100 μg/ml∣beta-Endosulfan 100 μg/ml∣Bifenthrin 100 μg/ml∣Buprofezin 100 μg/ml∣Chlorfenapyr 100 μg/ml∣Chlorpyrifos 100 μg/ml∣Coumaphos 100 μg/ml∣Cyfluthrin 100 μg/ml∣Cypermethrin 100 μg/ml∣Cyprodinil 100 μg/ml∣Deltamethrin 100 μg/ml∣Endosulfan-sulfate 100 μg/ml∣Etofenprox 100 μg/ml∣Etoxazole 100 μg/ml∣Etridiazole 100 μg/ml∣Fenoxycarb 100 μg/ml∣Fensulfothion 100 μg/ml∣Fenvalerate 100 μg/ml∣Fipronil 100 μg/ml∣Fludioxonil 100 μg/ml∣Iprodione 100 μg/ml∣Kinoprene 100 μg/ml∣Kresoxim-methyl 100 μg/ml∣Methoprene 100 μg/ml∣Mevinphos 100 μg/ml∣MGK 264 100 μg/ml∣Permethrin 100 μg/ml∣Phenothrin 100 μg/ml∣Pirimicarb 100 μg/ml∣Prallethrin 100 μg/ml∣Propiconazole 100 μg/ml∣Pyraclostrobin 100 μg/ml∣Pyridaben 100 μg/ml∣Resmethrin 100 μg/ml∣Tetramethrin 100 μg/ml∣Trifloxystrobin 100 μg/ml