Få mere at vide
Canada Balsam, Technical Grade, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Canada Balsam, Technical Grade |
| CAS | 8007-47-4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Canada Balsams, Canada Turpentine |