Få mere at vide
Thermo Scientific™ Campylobacter Selektiv Agar (Skirrow)
Beskrivelse
Selektivt isolere Campylobacter jejuni og Campylobacter coli fra mennesker, dyr, fugle- og miljøprøver med Thermo Scientific™ Oxoid™ Campylobacter Selektiv Agar (Skirrow). Mediet anbefales til isolering af Campylobacter jejuni og Campylobacter coli fra fækale prøver. Mediet blev udtænkt til at overvinde de praktiske vanskeligheder forbundet med den fækale filtratkulturteknik beskrevet af Butzler 1 . For optimal selektivitet kan Campylobacter Selective Agar (Skirrow) desuden inkuberes ved 42 °C.
Isoler campylobacter-arter fra fækale prøver ved hjælp af Campylobacter Selective Agar (Skirrow). Mediet er en modifikation af formuleringen beskrevet af Skirrow 2
- Kan optimeres til bedre selektivitet ved at inkubere ved 42 °C.
- Hjælper med at undgå de praktiske vanskeligheder forbundet med fækalfiltratkulturteknikken.
- Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød/brun gennemskinnelig |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 10 °C |
| Oversigt | Campylobacter Selektiv Agar (Skirrow) |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 19,5 g ±1,0 g |
| Emballagetype | 10 x 90 mm plader, film indpakket |
| Mængde | 10/Pk. |