Få mere at vide
Thermo Scientific™ Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base (Dehydrated)
Beskrivelse
Isolate Campylobacter jejuni, Campylobacter coli and Campylobacter laridis with Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base .
Isolate Campylobacter jejuni, Campylobacter coli and Campylobacter laridis using Thermo Scientific™ Oxoid™ Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base (Dehydrated) when used with CCDA Selective Supplement SR0155. Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base is based on the original formulation described by Bolton et.al1 which was developed to replace blood with charcoal, ferrous sulphate and sodium pyruvate. For improved selectivity cephazolin in the formulation was replaced by cefoperazone as a selective agent2.
Campylobacter er gramnegative, spiralformede mikroaerofile organismer, som kan være til stede i rå mælk, ubehandlet vand, forkert håndteret mad og underkogt kød, fjerkræ og skaldyr. Menneskets forbrug af disse organismer kan resultere i en række kliniske sygdomme fra forbigående asymptomatisk kolonisering til svær dysenteri. Symptomerne på Campylobacter enteritis omfatter diarré, mavesmerter, kvalme, feber, hovedpine og muskelsmerter.
Brug Campylobacter blodfri selektiv agarbase til isolering af Campylobacter -arter.
- Selektiv: på grund af tilstedeværelsen af de selektive midler som cefoperazon og amphotericin B er mediet selektivt for Campylobacter
- Velegnet til isolering af Campylobacter spp fra ikke-kliniske prøver efter berigelse i Exeter bouillon 3 .
- Anbefalet af Storbritannien Ministeriet for Landbrug, Fiskeri og Fødevarer (MAFF) som en valideret metode til isolering af Campylobacter fra fødevarer. 4
Campylobacters koloniale morfologi kan bruges som rettesnor for identifikation til artsniveau. Campylobacter jejuni - stammer producerer grå, fugtige flade spredekolonier. Nogle stammer kan have en grøn nuance eller et tørt udseende, med eller uden en metallisk glans. Campylobacter coli- stammer har tendens til at være cremet-grå i farven, fugtige, let hævede og producerer ofte diskrete kolonier.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Campylobacter blodfri selektiv agarbase |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Agar |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | Til 11,0L medium |