Få mere at vide
R&D Systems™ Camptothecin
Artikelnummer. 18752604
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18752604 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18752604 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 1100/25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1058.74 DKK
    956.55 DKK / 25mg
    Spare 102.19 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. DNA topoisomerase inhibitor
Cytotoxic plant alkaloid with antitumor properties; prototypic DNA topoisomerase I inhibitor. Induces single strand DNA breaks and protein-DNA crosslinks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Camptothecin
CAS 3-4-7689
Mængde 25 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C20H16N2O4
Formel vægt 348.36
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 348.36