Få mere at vide
(+)-Camptothecin, 98%
Artikelnummer. 10502461 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10502461 100 mg Glasflaske 100mg
10772315 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10502461 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 276721000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7689-03-4 | C20H16N2O4 | 348,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3-4-7689
Molekylær formel C20H16N2O4
Molekylvægt (g/mol) 348.35
MDL nummer MFCD00081076
InChI nøgle VSJKWCGYPAHWDS-FQEVSTJZSA-N
Synonym camptothecin, camptothecine, s-+-camptothecin, campathecin, +-camptothecine, d-camptothecin, 20 s-camptothecine, +-camptothecin, 21,22-secocamptothecin-21-oic acid lactone, s-camptothecin
PubChem CID 24360
ChEBI CHEBI:27656
SMIL CCC1(C2=C(COC1=O)C(=O)N3CC4=CC5=CC=CC=C5N=C4C3=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Camptothecin
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 260.0°C
Farve Gul
Tab ved tørring 1.0% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mg
Merck Index 15, 1737
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetonirile,dmso,,chloroform,hydrochloric acid
Formel vægt 348.35
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+)-Camptothecin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge