Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Camptothecin
Artikelnummer. p-7082313
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15484889
Brand: Thermo Scientific Chemicals J62523.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Cytotoxic antitumor agent that inhibits topoisomerase I | CAS: 7689-03-4 | C20H16N2O4
Camptothecin bruges som et cytotoksisk antitumormiddel, der hæmmer topoisomerase I. Camptothecin viser bemærkelsesværdig anticanceraktivitet baseret på foreløbige kliniske forsøg. Dets analoger bruges i cancerkemoterapi. Cyclodextrin-baseret polymer, der indeholder camptothecin, anvendes i undersøgelsen mod kræftlægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3-4-7689
Synonym (S)-(+ )-Camptothecin
Tekniske data
Oversigt Gul
Mængde 250 mg
Molekylær formel C20H16N2O4
Formel vægt 348,35 g/mol
Smeltepunkt 260 °C
Produkttype Apoptose reagens
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Cytotoksisk antitumormiddel, der hæmmer topoisomerase I
Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Camptothecin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Camptothecin