Få mere at vide
Tocris Bioscience™ cAMPS-Sp, triethylammonium salt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001236
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30001236 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30001236 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1333/1
Cell-permeable cAMP analog
Cell-permeable cAMP analog that activates cAMP receptor proteins such as PKA and cAMP-regulated guanine nucleotide exchange factor.
R-enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cAMPS-Sp, triethylammonium salt
CAS 93602-66-5
Mængde 1 mg
Molekylær formel C16H27N6O5PS
Formel vægt 446.46
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 446.463