Få mere at vide
Tocris Bioscience™ cAMPS-Rp, triethylammonium salt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001373
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30001373 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30001373 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1337/1
cAMP antagonist
Cell-permeable cAMP analog; acts as a competitive antagonist of cAMP-induced activation of PKA (IC50 = 11 - 16 μM) by interacting with cAMP binding sites on the regulatory subunits. Resistant to hydrolysis by phosphodiesterases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cAMPS-Rp, triethylammonium salt
CAS 151837-09-1
Mængde 1 mg
Molekylær formel C16H27N6O5PS
Formel vægt 446.46
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 446.463