Learn More
(+/-)-Camphorquinon, 99%
Description
Camphorquinon derivat (dvs. carboxyleret camphorquinon) bruges som synligt lys fotoinitiator i biomedicinske applikationer. Det bruges også i tandplejen og bruges ofte sammen med brintdonerende amin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Camphorquinon derivat (dvs. carboxyleret camphorquinon) bruges som synligt lys fotoinitiator i biomedicinske applikationer. Det bruges også i tandplejen og bruges ofte sammen med brintdonerende amin.
Opløselighed Opløselig i ethanol, ethylether og
benzen.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-Camphorquinone |
| Smeltepunkt | 198 °C til 202 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1909463 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol, ethylether og benzen. |
| Formel vægt | 166.22 |
| Procent renhed | 99% |