Få mere at vide
(+/-)-Camphorquinone, 99%
Artikelnummer. 11487167
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487167 5 g 5g
11497167 25 g -
11458960 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14967.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10373-78-1 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Camphorquinon derivat (dvs. carboxyleret camphorquinon) bruges som synligt lys fotoinitiator i biomedicinske applikationer. Det bruges også i tandplejen og bruges ofte sammen med brintdonerende amin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Camphorquinon derivat (dvs. carboxyleret camphorquinon) bruges som synligt lys fotoinitiator i biomedicinske applikationer. Det bruges også i tandplejen og bruges ofte sammen med brintdonerende amin.
Opløselighed Opløselig i ethanol, ethylether og
benzen.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10373-78-1
Molekylær formel C10H14O2
Molekylvægt (g/mol) 166.22
MDL nummer MFCD00064160
InChI nøgle VNQXSTWCDUXYEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym camphorquinone, dl-camphorquinone, camphoroquinone, 2,3-bornanedione, camphor quinone, camphoquinone, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dione, bornane-2,3-dione, bicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dione, 1,7,7-trimethyl, +/--camphorquinone
PubChem CID 25208
ChEBI CHEBI:34607
IUPAC navn 4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2,3-dion
SMIL CC1(C2CCC1(C(=O)C2=O)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-Camphorquinone
Smeltepunkt 198°C to 202°C
Mængde 5 g
Beilstein 1909463
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,ethyl ether and benzene.
Formel vægt 166.22
Procent renhed 99%