Få mere at vide
Camphorquinone-10-sulfonic Acid Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Camphorquinone-10-sulfonic Acid, Hydrate |
| CAS | 73413-79-3 |
| Molekylær formel | C10 H14 O5 S . H2 O |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O5S.H2O/c1-9(2)6-3-4-10(9,5-16(13,14)15)8(12)7(6)11;/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14,15);1H2/t6-,10-;/m1./s1 |
| SMIL | O.CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(=O)(=O)O)C(=O)C2=O |
| IUPAC navn | [(1S,4S)-7,7-dimethyl-2,3-dioxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methanesulfonic acid;hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.3 |
| Formel vægt | 264.0668 |