Få mere at vide
Camphorquinone-10-sulfonic Acid Hydrate, TRC
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Camphorquinone-10-sulfonic Acid, Hydrate |
| CAS | 73413-79-3 |
| Molekylær formel | C10 H14 O5 S . H2 O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O5S.H2O/c1-9(2)6-3-4-10(9,5-16(13,14)15)8(12)7(6)11;/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14,15);1H2/t6-,10-;/m1./s1 |
| SMIL | O.CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(=O)(=O)O)C(=O)C2=O |
| IUPAC navn | [(1S,4S)-7,7-dimethyl-2,3-dioxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methanesulfonic acid;hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.3 |
| Formel vægt | 264.0668 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?