Få mere at vide
(±)-Camphor, TRC
Artikelnummer. 30134920
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134920 100 g
17954555 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134920 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC165805100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-22-2
Molekylær formel C10 H16 O
Molekylvægt (g/mol) 152.23
Synonym Camphor racemic, (1RS,4RS)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, Camphor, (±)-Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, 1,7,7-Trimethylnorcamphor, 2-Bornanone, 2-Camphanone, Alphanon, Borneo camphor, DL-Camphor, Root bark oil, Spirit of camphor, dl-Camphor
IUPAC navn (1R,4R)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one
SMIL CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Camphor
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
Formel vægt 152.1201